(-)-Quinine ≥99.0% pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02304.0025
8.02304.0025EA 77.3 EUR InStock
8.02304.0025
(-)-Quinine ≥99.0% pour la séparation de racémates, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
Point de fusion: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198096
Numéro CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HClO₄) ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 174 °C
Melting range (upper value) ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l) -285,0 - -275,0 °
Identity (IR) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité