Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoquinoléine pour la synthèse

Fournisseur: Merck

8.02406.3000
8.02406.3000EA 0 EUR InStock
8.02406.3000
Isoquinoléine pour la synthèse
Isoquinoléine


Formule: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21…26 °C
Densité: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006898
Numéro CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 21 - 26 °C
Molar Mass 129.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité