4-Chlorostyrène stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02458.0010
8.02458.0010EA 71.5 EUR InStock
8.02458.0010
4-Chlorostyrène stabilisé, Sigma-Aldrich®
4-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.9 °C
Densité: 1.155 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000632
Numéro CAS: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 138.59 g/mol
Boiling Point 192 °C
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.5645 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
Hill Formula C8H7Cl
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité