Chrome (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02482.0010
8.02482.0010EA 167 EUR InStock
8.02482.0010
Chrome (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chrome (II) chlorure
Formule: Cl₂Cr
Point d'ébullition: 1302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 823…825 °C
Densité: 2.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010947
Numéro CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 823 - 825 °C
Molar Mass 122.9 g/mol
Boiling Point 1300 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité