Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02485.0100
8.02485.0100EA 66.9 EUR InStock
8.02485.0100
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chrome (III)
Formule: C₁₅H₂₁CrO₆
MW: 349,32 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215.85 °C
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000015
Numéro CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 11 g/l (20 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 349.33 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 339 - 341 °C
pH 6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité