Chlorure de 4-chlorobutyryle
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Chlorobutanoyl Chloride
8.02509.1000
8.02509.1000EA 0 EUR InStock
8.02509.1000
Chlorure de 4-chlorobutyryle
Chlorure de 4-chlorobutyryle
Formule: C₄H₆Cl₂O
MW: 141 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000754
Numéro CAS: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
ONU: 2927
ADR: 6.1 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité