5-Chloro-o-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02641.0250
8.02641.0250EA 166 EUR InStock
8.02641.0250
5-Chloro-o-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007779
Numéro CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 141.59 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.45 hPa (50 °C)
Flash Point 160 °C
Refractive Index 1.584 (20 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité