Cyclooctanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02661.0025
8.02661.0025EA 140 EUR InStock
8.02661.0025
Cyclooctanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyclooctanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001744
Numéro CAS: 696-71-9
EINECS: 211-800-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité