Cyclododécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02675.0250
8.02675.0250EA 539 EUR InStock
8.02675.0250
Cyclododécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyclododécanol
Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 272.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003717
Numéro CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.04 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 184.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Ignition Point 380 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité