Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ε-Hexalactone, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02801.0250
8.02801.0250EA 45.7 EUR InStock
8.02801.0250
ε-Hexalactone, Sigma-Aldrich®
ε-Hexalactone


Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.0705 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003267
Numéro CAS: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -1.5 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 9 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité