1,6-Dibromohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Hexamethylen dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02921.0250
8.02921.0250EA 92.1 EUR InStock
8.02921.0250
1,6-Dibromohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000272
Numéro CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 243.96 g/mol
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5066 (20 °C, 589 nm)
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité