4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02940.0025
8.02940.0025EA 97.1 EUR InStock
8.02940.0025
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₈Cl₂N₂O₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 209…214 °C
Densité: 1.713 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001593
Numéro CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₈Cl₂N₂O₂
Chemical formula 2,3-(Cl)₂-1-(=O)C₆-4-(=O)-5,6-(CN)₂
Molar Mass 227 g/mol
Melting Point 209 - 214 °C
Solubility (20 °C) (decomposition)
LD 50 oral LD50 Rat 86 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 25-29
S Phrase S 22-24/25-37-45
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité