1,4-Dinitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03120.0010
8.03120.0010EA 83.9 EUR InStock
8.03120.0010
1,4-Dinitrobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Dinitrobenzène
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007314
Numéro CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
ONU: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.069 g/l (25 °C)
Melting Point 174 °C
Molar Mass 168.1 g/mol
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 150 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité