Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Caprinaldéhyde stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

Stabilization: Stabilised with α-tocopherol
M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03211.0100
8.03211.0100EA 63.7 EUR InStock
8.03211.0100
Caprinaldéhyde stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Caprinaldéhyde


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007031
Numéro CAS: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₀H₂₀O
Chemical formula CH₃(CH₂)₈CHO
Molar Mass 156.26 g/mol
Boiling point 207 - 209 °C (1013 hPa)
Density 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash point 87 °C
Ignition temperature 200 °C
Melting Point 7 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) practically insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 3096 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 4183 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 38

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité