Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03240.0250
8.03240.0250EA 90.5 EUR InStock
8.03240.0250
Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012534
Numéro CAS: 4584-49-0
EINECS: 224-971-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 158.07 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Flash Point 220 °C
pH 5 - 6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité