Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dinitrotoluéne pour la synthèse

Fournisseur: Merck
Danger

8.03515.9035C
8.03515.9035CEA 0 EUR InStock
8.03515.9035C
2,4-Dinitrotoluéne pour la synthèse
2,4-Dinitrotoluéne


Formule: C₇H₆N₂O₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1.379 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007172
Numéro CAS: 121-14-2
EINECS: 204-450-0
ONU: 3454
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité