Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone pour la synthèse

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03559.0050
8.03559.0050EA 114 EUR InStock
8.03559.0050
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone pour la synthèse
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone


Formule: C₁₅H₁₂O
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.1635 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.03 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 208.25 g/mol
Boiling Point 191 - 194 °C (7 hPa)
Flash Point 200 °C
Refractive Index 1.6324 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (25 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité