Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

2,6-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.03575.0100
8.03575.0100EA 88.1 EUR InStock
8.03575.0100
2,6-Diaminopyridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopyridine


Formule: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 115…118 °C
Point d'éclair: 155
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Boiling Point 159 °C (13 hPa)
Flash Point 155 °C
pH 7 (H2O)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..