1,4-Diméthylpipérazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: sym-Dimethylpiperazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03580.0100
8.03580.0100EA 43.1 EUR InStock
8.03580.0100
1,4-Diméthylpipérazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006156
Numéro CAS: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
ONU: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -1 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 130 - 133 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 21.5 °C
Refractive Index 1.4463 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.6 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 180 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité