Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Divinylbenzène (mélange d'isomères) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03598.9050
8.03598.9050EA 0 EUR InStock
8.03598.9050
Divinylbenzène (mélange d'isomères) stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzène (mélange d'isomères)


Formule: C₁₀H₁₀
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01778656
Numéro CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) 60.0 - 65.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.913 - 0.916
Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%) 34.0 - 39.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
The material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité