Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03600.0250
8.03600.0250EA 49.4 EUR InStock
8.03600.0250
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5,5-diméthylhydantoïne


Formule: C₅H₆Br₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003189
Numéro CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
ONU: 3084
ADR: 8 (5.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 186.0 - 192.0 °C
Molar Mass 285.92 g/mol
Flash Point 155.0 °C
Density 1.00 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 550 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité