Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03912.0250
8.03912.0250EA 117 EUR InStock
8.03912.0250
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
Point d'ébullition: 100 °C (9.7513 mmHg)
Point de fusion: 180…183 °C
Densité: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000020
Numéro CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 353.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 2.6 hPa (110 °C)
Density 0.8 g/cm3
Synonyms Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
Hill Formula C15H21FeO6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité