9-Fluorènone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03977.0250
8.03977.0250EA 65.1 EUR InStock
8.03977.0250
9-Fluorènone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9-Fluorènone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 81 - 83 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 342 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C
Density 0.9 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 608 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité