Germanium (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04079.0025
8.04079.0025EA 505 EUR InStock
8.04079.0025
Germanium (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Germanium (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ge
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011029
Numéro CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
ONU: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(decomposition)
Melting Point -49.5 °C
Molar Mass 214.4 g/mol
Boiling Point 83.1 °C
Vapor Pressure 101 hPa
Density 1.88 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité