2-Bromophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04166.0025
8.04166.0025EA 132 EUR InStock
8.04166.0025
2-Bromophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.6 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002146
Numéro CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 5 °C
Molar Mass 173.01 g/mol
Boiling Point 195 °C
Flash Point 108 °C
Refractive Index 1.5893 (20 °C, 589 nm)
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité