Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Hydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.04310.0250
8.04310.0250EA 87.4 EUR InStock
8.04310.0250
2'-Hydroxyacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxyacétophénone


Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002219
Numéro CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point 4 - 6 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 212 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.5584 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.98 - 11.8 %(V)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4COCH3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité