Indole-3-carbaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04726.0025
8.04726.0025EA 94 EUR InStock
8.04726.0025
Indole-3-carbaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005622
Numéro CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 192 - 195 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Flash Point 240 °C
Ignition Point 550 °C
Synonyms Indol-3-aldehyde
Hill Formula C9H7NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité