2,6-Lutidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05650.0250
8.05650.0250EA 68.2 EUR InStock
8.05650.0250
2,6-Lutidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 143.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.9252 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.5 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4976 (20 °C, 589 nm)
Density 0.923 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité