Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-Methylhexalin

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.05807.0100
8.05807.0100EA 177 EUR InStock
8.05807.0100
3-Méthylcyclohexanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Méthylcyclohexanol


Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.9158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001446
Numéro CAS: 591-23-1
EINECS: 209-709-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 171 - 173 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4578 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C
Hill Formula C7H14O

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité