Iodométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06064.1000
8.06064.1000EA 719 EUR InStock
8.06064.1000
Iodométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Iodométhane
Formule: CH₃I
Point d'ébullition: 42.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité