N-Méthylformanilide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06169.0250
8.06169.0250EA 72.8 EUR InStock
8.06169.0250
N-Méthylformanilide, Sigma-Aldrich®
N-Méthylformanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003283
Numéro CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₈H₉NO
Chemical formula HCON(CH₃)C₆H₅
Molar Mass 135.17 g/mol
Boiling point 243 - 244 °C (1013 hPa)
Density 1.095 g/cm³ (20 °C)
Flash point 126 °C
Melting Point 8 - 13 °C
pH value 3.5 - 5.5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Vapor pressure 2.66 Pa (25 °C)
Refractive Index 1.5593 (20 °C, 589 nm)
Solubility 10.3 g/l (25 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 38
S Phrase S 25
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité