2-Méthyl-2-butanol, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06193.1000
8.06193.1000EA 79.3 EUR InStock
8.06193.1000
2-Méthyl-2-butanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Methyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8.4 °C
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004478
Numéro CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
ONU: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité