Nickel (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06722.0100
8.06722.0100EA 126 EUR InStock
8.06722.0100
Nickel (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Nickel (II) chlorure
Formule: Cl₂Ni
Point de fusion: 1009 °C
Densité: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 1009 °C
Molar Mass 129.6 g/mol
Vapor Pressure 1.33 hPa (671 °C)
Density 3.55 g/cm3
pH 4 (500 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité