Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 48.1 EUR InStock
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 117…120 °C
Densité: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064250
Numéro CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..