Aldéhyde pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Nonanal, Nonylaldehyde, Nonanal, Nonaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07166.0050
8.07166.0050EA 46.5 EUR InStock
8.07166.0050
Aldéhyde pélargonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Aldéhyde pélargonique
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007030
Numéro CAS: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 93 °C (31 hPa)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité