Pyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07572.0025
8.07572.0025EA 66.2 EUR InStock
8.07572.0025
Pyrazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005234
Numéro CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 66 - 68 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 186 - 188 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité