Antimoine (III) fluorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Antimony trifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07839.0005
8.07839.0005EA 25 EUR InStock
8.07839.0005
Antimoine (III) fluorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimoine (III) fluorure
Formule: F₃Sb
MW: 178,76 g/mol
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 292 °C
Densité: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011218
Numéro CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4430 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 292 °C
Molar Mass 178.74 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 376 °C (1013 hPa)
Density 4.38 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité