Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
8.08270.0005EA 26.3 EUR InStock
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
Triphénylphosphine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triphénylphosphine


Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.194 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité