DL-Acide tropique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08384.0025
8.08384.0025EA 87.3 EUR InStock
8.08384.0025
DL-Acide tropique, Sigma-Aldrich®
DL-Acide tropique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004255
Numéro CAS: 529-64-6
EINECS: 208-465-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 115 - 118 °C
Molar Mass 166.17 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité