1-Undécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08468.0100
8.08468.0100EA 50.4 EUR InStock
8.08468.0100
1-Undécanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Undécanol
Formule: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004751
Numéro CAS: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 172.31 g/mol
Boiling Point 129 - 131 °C (16 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.44 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Synonyms Undecyl alcohol
Hill Formula C11H24O
Chemical Formula CH3(CH2)10OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité