Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08505.0100
8.08505.0100EA 121 EUR InStock
8.08505.0100
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV), Sigma-Aldrich®
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV)
Formule: C₁₀H₁₄O₅V
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000032
Numéro CAS: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
ONU: 3285
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 243 - 246 °C
Molar Mass 265.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité