Valéronitrile pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Pentanenitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08514.0100
8.08514.0100EA 62.5 EUR InStock
8.08514.0100
Valéronitrile pour la synthèse
Valéronitrile
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 139 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.799 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001974
Numéro CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10043
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₅H₉N
Chemical formula CH₃(CH₂)₃CN
Molar Mass 83.13 g/mol
Boiling point 141 °C (1013 mbar)
Density 0.799 g/cm³ (20 °C)
Flash point 38 °C
Ignition temperature 520 °C
Melting Point -96 °C
Vapor pressure 7.0 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.3973 (20 °C, 589 nm)
Solubility 10.0 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 332 mg/kg
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 10-22
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité