Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Taurine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 30.7 EUR InStock
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Taurine


Formule: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité