Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Terephtalaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08617.0100
8.08617.0100EA 80.3 EUR InStock
8.08617.0100
Terephtalaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Terephtalaldéhyde


Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1.381 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (50 °C)
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Boiling Point 245 - 248 °C (1013 hPa)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité