Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08619.1000
8.08619.1000EA 53 EUR InStock
8.08619.1000
3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol, Sigma-Aldrich®
3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol


Formule: C₈H₁₈O₅
Numéro MDL: MFCD00002879
Numéro CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 194.22 g/mol
Boiling Point 327 - 328 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 174 °C
Refractive Index 1.4609 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 3.4 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 8.5 - 9.0 (500 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité