Acide 3,3'-thiodipropionique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08626.0250
8.08626.0250EA 42.5 EUR InStock
8.08626.0250
Acide 3,3'-thiodipropionique, Sigma-Aldrich®
Acide 3,3'-thiodipropionique
Formule: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002781
Numéro CAS: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité