Tripropylétain chlorure zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Tri-n-propyltin chloride, Chlorotripropylstannane
MQ200
8.08735.0005
8.08735.0005EA 351 EUR InStock
8.08735.0005
Tripropylétain chlorure zS, Sigma-Aldrich®
Tripropylétain chlorure
Formule: C₉H₂₁ClSn
MW: 283.43 g/mol
Point d'ébullition: 234
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95
Numéro MDL: MFCD00013610
Numéro CAS: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
ONU: 2788
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -23 °C
Molar Mass 283.43 g/mol
Boiling Point 123 °C (17.3 hPa)
Flash Point 95 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité