Zirconium (IV) acétylacétonate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
MQ200
8.08915.0100
8.08915.0100EA 83.9 EUR InStock
8.08915.0100
Zirconium (IV) acétylacétonate, Sigma-Aldrich®
Tétrakis(2,4-pentanedionato-O,O')zirconium (IV)
Formule: C₂₀H₂₈O₈Zr
MW: 487.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000036
Numéro CAS: 17501-44-9
EINECS: 241-510-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 192 °C
Molar Mass 487.66 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 7.2 (4.5 g/l, H2O, 20 °C)
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g 8.08915.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité