Titane (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.12382.1000
8.12382.1000EA 157 EUR InStock
8.12382.1000
Titane (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
Point d'ébullition: 136 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136.2 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
ONU: 1838
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,09555
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité