Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Cyclohexylacétophénone

Fournisseur: Merck
Synonyms: p-Cyclohexylacetophenone

8.14012.0025
8.14012.0025EA 0 EUR InStock
8.14012.0025
4'-Cyclohexylacétophénone
4'-Cyclohexylacétophénone


Formule: C₁₄H₁₈O
MW: 202,3 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…67 °C
Numéro MDL: MFCD00001453
Numéro CAS: 18594-05-3
EINECS: 242-432-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité